Learn More
Ácido tetrahidropiran-4-ilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830492
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
85064-61-5
C7H11O3
143.16
MFCD01631204
PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
2773575
ácido 2-(oxan-4-il)acético
[O-]C(=O)CC1CCOCC1
85064-61-5
C7H11O3
143.16
MFCD01631204
PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
2773575
ácido 2-(oxan-4-il)acético
[O-]C(=O)CC1CCOCC1
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyran-4-ylacetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 97%