Learn More
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.0%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Descripción
- ≥95 % para uso general en laboratorios.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran |
Punto de fusión | -108°C |
Nombre de nota | Contains 250 ppm BHT as inhibitor |
Color | Incolora |
Número UN | UN2056 |
Beilstein | 102391 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.11g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.0% |
Grado | ReagentPlus™ |
Densidad | 0.889g/mL at 25°C |