Learn More
Tetrahidrofurano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT al 0,025 %, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073604
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolano
C1CCOC1
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolano
C1CCOC1
C4H8O, número de CAS-109-99-9, oxaciclopentano, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutano, furano, tetrahidro, óxido de butileno, hidrofurano, tetrahidrofurano, tetrahidrofurano, furanidina, óxido de tetrametileno, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, incoloro, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolano, -108,4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 7 to 8
Punto de fusión -108.4°C
Color Incolora
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 200mbar at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol