Learn More
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number p-7138039
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
25 L
Envase:
Acero
EcoTainer seguridad de metal puede
Vidrio
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
High quality grade chemical stabilized with 0.025% BHT for laboratory and specialized industrial use.
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108.5°C
Color Incolora
Fórmula lineal OCH2CH2CH2CH2
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado BAKER ANALYZED™
Densidad 0.880 to 0.883 g/mL at 25°C
Punto de ebullición 65°C to 67°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 1.5 - 12 Vol %
Temperatura de inflamación −21°C
Punto de ignición 230°C
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 0.002%
Agua Max. 0.02%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.