Learn More
Tetrahidrofurano, anhidro, +99,8 %, sin BHT, sobre tamices moleculares, envasado bajo argón en frascos ChemSeal resellables, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052269
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Color Incolora
Nombre de nota BHT-free
Densidad 0.889 g/mL
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Índice de refracción 1.407
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Punto de ebullición 66°C
Punto de fusión -108°C
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Índice Merck 14,9211
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tetrahydrofuran