Learn More
Tetrahydrofuran, 99.5%, for analysis, stabilized with BHT, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 446400025
Detalles adicionales : CAS : 109-99-9 Peso : 2.75000kg Transport : UN number : 2056 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. | 2.5L |
---|
109-99-9 | |
72.11 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
C4H8O | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolane |
Especificaciones
Tetrahydrofuran | |
−21°C | |
1.407 | |
0.456 mPa.s (20°C) | |
-108.4°C | |
128-37-0 | |
C4H8O | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolane | |
8028 | |
72.11 | |
Analysis |
0.8800g/mL | |
Glass bottle | |
0.88 | |
66.0°C | |
2.5L | |
99.4% min. (GC) | |
15,9356 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
99.5% |
Seguridad y manipulación
- Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.