Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge SB01650EA
Detalles adicionales : CAS : 29943-42-8 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1224 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10403342
  • 176.40€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
29943-42-8
100.117
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
oxan-4-one
C5H8O2
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
121599
C1COCCC1=O
Especificaciones
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Amber Glass Bottle
29943-42-8
C5H8O2
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
oxan-4-one
121599
97%
1.08g/mL
10g
97%
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
C1COCCC1=O
100.117
100.12
Videos
SDS Documentos