Learn More
Tetrahidro-4H-piran-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10435683
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
29943-42-8
C5H8O2
100.117
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
121599
Oxan-4-ona
C1COCCC1=O
29943-42-8
C5H8O2
100.117
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
121599
Oxan-4-ona
C1COCCC1=O
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densidad 1.08g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%