Learn More
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC61915DA
Detalles adicionales : CAS : 29683-23-6 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412854
  • 161.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
29683-23-6
118.194
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
576296
C1CSCCC1O
C5H10OS
MFCD02942489
tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
thian-4-ol
Especificaciones
1g
Amber glass bottle
96.5
97%
MFCD02942489
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
thian-4-ol
576296
97%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
29683-23-6
100.0
C5H10OS
tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
C1CSCCC1O
118.194
118.2
Videos
SDS Documentos