Learn More
Tetrahidro-2H-tiopiran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830419
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
29683-23-6
C5H10OS
118.19
MFCD02942489
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
576296
tian-4-ol
OC1CCSCC1
29683-23-6
C5H10OS
118.19
MFCD02942489
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
576296
tian-4-ol
OC1CCSCC1
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 97%