Learn More
Tetrahidro-2h-piran-4-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510366
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
14774-37-9
C6H12O2
116.16
MFCD00457804
YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
2773573
OCC1CCOCC1
14774-37-9
C6H12O2
116.16
MFCD00457804
YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
2773573
OCC1CCOCC1
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC Oxan-4-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%