Learn More
Tetrahidro-2,2-dimetil-4H-piran-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030219
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1194-16-7
C7H12O2
128.17
MFCD01549337
BWMNOXJVRHGUQM-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyltetrahydropyran-4-one, 2,2-dimethyldihydro-2h-pyran-4 3h-one, 2,2-dimethyl-tetrahydro-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,2-dimethyltetrahydro-4h-pyran-4-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2h-3,5,6-trihydropyran-4-one, pubchem24423, acmc-1bt7l
1738159
2,2-dimetiloxan-4-ona
CC1(C)CC(=O)CCO1
1194-16-7
C7H12O2
128.17
MFCD01549337
BWMNOXJVRHGUQM-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyltetrahydropyran-4-one, 2,2-dimethyldihydro-2h-pyran-4 3h-one, 2,2-dimethyl-tetrahydro-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,2-dimethyltetrahydro-4h-pyran-4-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2h-3,5,6-trihydropyran-4-one, pubchem24423, acmc-1bt7l
1738159
2,2-dimetiloxan-4-ona
CC1(C)CC(=O)CCO1
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one
Punto de ebullición 60°C to 64°C (8 mmHg)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 95%