missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetraethylsilane, 97%, Acros Organics™

Marca:  Acros Organics 313700250

Detalles adicionales : CAS : 631-36-7 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15540534

  • 83.20€ / 25 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

631-36-7
144.333
silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
tetraethylsilane
C8H20Si
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
12426
CC[Si](CC)(CC)CC

Especificación

Tetraethylsilane
26°C
1.4250 to 1.4280
153.0°C to 154.0°C
25g
C8H20Si
silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
tetraethylsilane
12426
97%
0.7600g/mL
Authentic
0.76
-82.5°C
631-36-7
Si(C2H5)4
Solubility in water: insoluble.
CC[Si](CC)(CC)CC
144.333
144.34
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Tetraethylsilane

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.