Learn More
Tetraetilo ortosilicato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3830537
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
78-10-4
C8H20O4Si
208.33
MFCD00009062
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
6517
tetraetilo silicato
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
78-10-4
C8H20O4Si
208.33
MFCD00009062
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
6517
tetraetilo silicato
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraethyl orthosilicate
Punto de fusión -77.0°C
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 166.0°C to 169.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Ethanol (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(OC2H5)4
Índice de refracción 1.3820 to 1.3840
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,334
Índice Merck 15,3903
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viscosidad 0.75 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethyl orthosilicate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.