Learn More
Tetraethyleneglycol monomethyl ether, 98%, Acros Organics
65.60€ - 203.60€
CAS 23783-42-8
Fórmula molecular C9H20O5
Molecular Weight (g/mol) 208.25
Número MDL MFCD00041756
InChI Key ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
PubChem CID 90263
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES COCCOCCOCCOCCO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10612762 SDS Ver documentos Acros Organics
420350050
5g Glass bottle 65.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10158230 SDS Ver documentos Acros Organics
420350250
25g Glass bottle 203.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
23783-42-8
208.25
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
90263
COCCOCCOCCOCCO
C9H20O5
MFCD00041756
2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Especificaciones
Tetraethyleneglycol monomethyl ether
>110°C
Glass bottle
0.987
Colorless to Yellow
98%
98%
CH3O(CH2CH2O)3CH2CH2OH
2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
COCCOCCOCCOCCO
208.25
208.25
98%
0.9870g/mL
Authentic
1.4440 to 1.446
158°C to 160°C (5.0mmHg)
5g
23783-42-8
C9H20O5
MFCD00041756
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
90263
Liquid