Learn More
Tetraetilenglicol monometilo éter, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10612762
53.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23783-42-8
C9H20O5
208.25
MFCD00041756
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
90263
2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
COCCOCCOCCOCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23783-42-8
C9H20O5
208.25
MFCD00041756
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
90263
2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
COCCOCCOCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraethyleneglycol monomethyl ether
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9870g/mL
Punto de ebullición 158°C to 160°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O(CH2CH2O)3CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.987
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido