Learn More
Éter dimetílico de tetraetilenglicol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049732
27.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
143-24-8
C10H22O5
222.28
MFCD00008505
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
8925
CHEBI:46785
1-metoxi-2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etano
COCCOCCOCCOCCOC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
143-24-8
C10H22O5
222.28
MFCD00008505
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
8925
CHEBI:46785
1-metoxi-2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etano
COCCOCCOCCOCCOC
Tetraethylene glycol dimethyl ether is used in lithium-ion battery technology. It is associated with trifluoroethanol and used as a working pair for organic absorption heat pumps. It acts as a solvent for cleaning and degreasing due to its chemical and thermal stability. Moreover, it is suitable solvent for high temperature reactions due its high boiling point. Further, it is used in the selective adsorption of proteins during the promotion of cell adhesion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraethylene glycol dimethyl ether
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.01 g/mL
Punto de ebullición 275°C to 276°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,9208
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.28
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido