Learn More
Yoduro de tetraetilamonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado como fuente de iones de tetraetilamonio en estudios farmacológicos y fisiológicos, pero también se utiliza en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua, casi transparente.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Almacenar en la oscuridad y alejado del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco.
Se ha utilizado como fuente de iones de tetraetilamonio en estudios farmacológicos y fisiológicos, pero también se utiliza en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua, casi transparente.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Almacenar en la oscuridad y alejado del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraethylammonium iodide |
Punto de fusión | ∼320°C (decomposition) |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 3562649 |
Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water almost transparency. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.17 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |