Learn More
Hidróxido de tetraetilamonio, solución acuosa p/p 35 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050341
46.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-98-5
C8H21NO
147.26
MFCD00009024
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
6509
tetraetilazanio; hidróxido
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-98-5
C8H21NO
147.26
MFCD00009024
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
6509
tetraetilazanio; hidróxido
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Tetraethylammonium hydroxide is a strong organic base and finds applications in photovoltaic chemicals, advanced ceramics, flat panel display chemicals, selective etching and transesterification catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.023 g/mL
Fórmula lineal (CH3CH2)4NOH
Índice de refracción 1.404
Cantidad 100 g
Número UN UN3267
Índice Merck 14,9201
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 35%
Forma física Líquido