Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, +99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 220712500
Detalles adicionales : CAS : 71-91-0 Peso : 0.30000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002960
  • 103.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
Beschreibung
Beschreibung
Catalizador de transferencia de fase
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
71-91-0
210.16
tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
tetraetilazanio; bromuro
C8H20BrN
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
6285
CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Spezifikation
Tetraethylammonium bromide
1.0% max.
De blanco a crema
250g
99% min. (Argentometry)
(C2H5)4NBr
06,568; 13,46
tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
tetraetilazanio; bromuro
6285
Polvo cristalino o cristales
Authentic
Frasco de vidrio
285.0°C
71-91-0
C8H20BrN
04,104
15,9344
Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene
CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
210.16
210.16
99+%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation