missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetraetilo ortocarbonato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Tetraethyl Orthocarbonate is used in the synthesis of chemokine receptor-5 inhibitors against HIV-1, benzobisoxazoles and in the preparation of organic semiconductors. It is also employed in the synthesis of 2,7-dimethylene-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonane and in the synthesis of cross linked poly(orthocarbonate)s used as organic solvent absorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetraetilo ortocarbonato se utiliza en la síntesis de inhibidores del receptor-5 de quimiocinas contra el VIH-1, benzobisoxazoles y en la preparación de semiconductores orgánicos. También se emplea en la síntesis de 2,7-dimetileno-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonano y en la síntesis de poliortocarbonatos reticulados utilizados como absorbentes de disolventes orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. En contacto con el agua libera un alcohol inflamable. Soluble en cloroformo y metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Almacenar bajo atmósfera inerte y refrigerada.
El tetraetilo ortocarbonato se utiliza en la síntesis de inhibidores del receptor-5 de quimiocinas contra el VIH-1, benzobisoxazoles y en la preparación de semiconductores orgánicos. También se emplea en la síntesis de 2,7-dimetileno-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonano y en la síntesis de poliortocarbonatos reticulados utilizados como absorbentes de disolventes orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. En contacto con el agua libera un alcohol inflamable. Soluble en cloroformo y metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Almacenar bajo atmósfera inerte y refrigerada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraethyl orthocarbonate |
Punto de ebullición | 158°C to 161°C |
Temperatura de inflamación | 52°C (125°F) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3272 |
Beilstein | 1747401 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.26 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'