Learn More
Tetraetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022271
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
78-10-4
C8H20O4Si
208.329
MFCD00009062
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
6517
silicato de tetraetilo
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
78-10-4
C8H20O4Si
208.329
MFCD00009062
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
6517
silicato de tetraetilo
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetraetoxisilano es el principal material precursor para la síntesis de zeolitas y dióxido de silicio, que se utiliza en la industria de semiconductores. Se utiliza ampliamente como agentes de entrecruzamiento en polímeros de silicio y en preparaciones de aerogel.
Solubilidad
Soluble en etanol y 2-propanol.
Notas
Se degrada en el agua. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraethoxysilane
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.934
Punto de ebullición 168°C
Temperatura de inflamación 46°C (116°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Pleasant
Fórmula lineal (C2H5O)4Si
Índice de refracción 1.383
Cantidad 100 mL
Número UN UN1292
Beilstein 1422225
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3851
Información de solubilidad Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.33
Porcentaje de pureza 98%