Learn More
Ácido tetradecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081868
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
544-63-8
C14H28O2
228.38
MFCD00002744
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
11005
CHEBI:28875
ácido tetradecanoico
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
544-63-8
C14H28O2
228.38
MFCD00002744
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
11005
CHEBI:28875
ácido tetradecanoico
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como agente de flujo y emulsionante. Se utiliza en fragancias de orris artificiales. Empleado como tensioactivos aniónicos/no iónicos en jabones y detergentes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetradecanoic acid
Punto de fusión 53°C to 56°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 326°C
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 508624
Índice Merck 14,6333
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.38
Porcentaje de pureza 98%