Learn More
Anhídrido tetracloroftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrachlorophthalic anhydride |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 254.0°C to 258.0°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 349.0°C to 354.0°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 17, 484 |