Learn More
Tetracloroetileno, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073602
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
1,1,2,2-tetracloroeteno
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
1,1,2,2-tetracloroeteno
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Punto de fusión -22°C
Color Incolora
Punto de ebullición 120°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.83g/mol
Presión de vapor 18mbar at 20°C
Forma física Líquido