Learn More
Tetrachloroethylene, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical T/0601/25
Detalles adicionales : CAS : 127-18-4 Peso : 40.50000kg Transport : UN number : 1897 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25L
Envase Metal can
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12658655
  • 354.00€ / 25 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
127-18-4
165.822
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
31373
1,1,2,2-tetrachloroethene
C2Cl4
834
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CHEBI:17300
C(=C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Metal can
120°C
-22°C
127-18-4
834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
1,1,2,2-tetrachloroethene
31373
165.83g/mol
18mbar at 20°C
Colorless
25L
C2Cl4
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
C(=C(Cl)Cl)(Cl)Cl
165.822
CHEBI:17300
Liquid
Videos
SDS Documentos