Learn More
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 353091000
Detalles adicionales : CAS : 429-42-5 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010951
  • 154.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
429-42-5
329.28
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
67932
[B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
C16H36N·BF4
MFCD00011634
tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
tetrabutilazanio; tetrafluoroborato
Especificaciones
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Frasco de plástico
156°C to 163°C
95%
97.5% min
MFCD00011634
tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
tetrabutilazanio; tetrafluoroborato
67932
Polvo cristalino
Authentic
Blanco
100g
429-42-5
C16H36N·BF4
04, III, 293
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,1g/10 mL methanol
[B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
329.28
329.28
98%
Videos
SDS Documentos
Certificados