Learn More
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, 98%, ACROS Organics™
16.60€ - 145.70€
CAS 429-42-5
Fórmula molecular C16H36BF4N
Molecular Weight (g/mol) 329.275
Número MDL MFCD00011634
InChI Key NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC Name tetrabutylazanium;tetrafluoroborate
SMILES [B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10770585 SDS Ver documentos Acros Organics
353090050
5g Glass Bottle 16.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10123201 SDS Ver documentos Acros Organics
353090250
25g Plastic bottle 56.20€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10010951 SDS Ver documentos Acros Organics
353091000
100g Plastic bottle 145.70€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Phase transfer catalyst
Especificaciones
429-42-5
329.275
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
67932
[B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
C16H36BF4N
MFCD00011634
tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
tetrabutylazanium;tetrafluoroborate
Especificaciones
5g
Authentic
White
429-42-5
C16H36BF4N
04, III, 293
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylazanium;tetrafluoroborate
67932
Crystalline Powder
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Glass Bottle
95%
98%
MFCD00011634
tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
[B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
329.275
329.28
≥97.5%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3