Learn More
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10123201
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
429-42-5
C16H36BF4N
329.27
MFCD00011634
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
67932
tetrabutilazanio; tetrafluoroborato
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
429-42-5
C16H36BF4N
329.27
MFCD00011634
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
67932
tetrabutilazanio; tetrafluoroborato
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 156°C to 163°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 04, III, 293
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,1g/10 mL methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3