Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, 0.1M, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072282
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2052-49-5
C16H37NO
259.48
MFCD00009425
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
2723671
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
2052-49-5
C16H37NO
259.48
MFCD00009425
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
2723671
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Volumetric, 0.1 M (C4H9)4NOH (isopropanol/methanol (10:1 V/V)), for titration in non-aqueous medium
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide solution
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Cantidad 250 mL
Número UN UN1992
Beilstein 3571228
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.47g/mol