Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide, MP Biomedicals™
Product Code. 11484441 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
250 mL
Unit Size:
250mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11484441 250 mL 250mL
11464441 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11484441 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215210483
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Molecular Formula C16H37NO
Molecular Weight (g/mol) 259.48
MDL Number MFCD00009425
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC Name tetrabutylazanium hydroxide
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Color Colorless
Density 0.98g/mL
Quantity 250 mL
Formula Weight 259.474
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tetrabutylammonium Hydroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.