Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol, ACROS Organics™
59.70€ - 658.40€
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Molecular Weight (g/mol) 259.478
Número MDL MFCD00009425
InChI Key VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC Name tetrabutylazanium;hydroxide
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10410301 SDS Ver documentos Acros Organics
212911000
100mL Plastic bottle 59.70€
100 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 34
Añadir a la cesta
10022740 SDS Ver documentos Acros Organics
212918000
800mL Plastic bottle 256.50€
800 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 11
Añadir a la cesta
11915451 SDS Ver documentos Acros Organics
212910025
2.5L Plastic bottle 658.40€
2.50 litro Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 9
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Phase transfer catalyst
Especificaciones
2052-49-5
259.478
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
2723671
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
C16H37NO
MFCD00009425
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
tetrabutylazanium;hydroxide
Especificaciones
Tetrabutylammonium hydroxide
67-56-1
[CH3(CH2)3]4NOH
0.9100g/mL
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylazanium;hydroxide
2723671
Plastic bottle
Solubility in water: soluble.
65.0°C
100mL
1M Solutionin Methanol
C16H37NO
MFCD00009425
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
259.478
259.46
1.3775
0.91
-98.0°C
12°C
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.