Learn More
Sulfato de hidrógeno tetrabutilamónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-195743
22.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32503-27-8
C16H37NO4S
339.54
MFCD00011637
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
94433
sulfato de hidrógeno; tetrabutilazanio
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32503-27-8
C16H37NO4S
339.54
MFCD00011637
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
94433
sulfato de hidrógeno; tetrabutilazanio
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NHSO4
Cantidad 25 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Información de solubilidad Solubility in water: >50%.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.