Learn More
Tetrabromotiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrabromotiofeno se aplica ampliamente en electrónica orgánica y fotónica. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de bases fuertes, agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presiones normales.
El tetrabromotiofeno se aplica ampliamente en electrónica orgánica y fotónica. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de bases fuertes, agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presiones normales.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrabromothiophene |
Punto de fusión | 113°C to 117°C |
Punto de ebullición | 324°C to 327°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 383664 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.72 |
Porcentaje de pureza | 99% |