Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tetrabromofenol
Catalog Number 11440651
68.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4430-25-5
C19H6Br8O5S
985.544
MFCD00005876
QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
78159
2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-il]fenol
C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4430-25-5
C19H6Br8O5S
985.544
MFCD00005876
QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
78159
2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-il]fenol
C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Tetrabromophenol Blue is used as acid-base indicator. It is used in oxidative- as well as in non-oxidative hair dye formulations. It is used as an industrial dye, a laboratory indicator, and a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azul de tetrabromofenol se utiliza como indicador ácido-base. Se utiliza tanto en formulaciones de tinte de cabello oxidativo como no oxidativo. Se utiliza como colorante industrial, indicador de laboratorio y tinción biológica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenol Blue
Punto de fusión 203°C to 205°C (decomposition)
Beilstein 378438
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 985.55
Cantidad 5 g