Learn More
Tetraalliltina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080328
65.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7393-43-3
C12H20Sn
283.00
MFCD00008637
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
81878
tetrakis(prop-2-enil)estanano
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7393-43-3
C12H20Sn
283.00
MFCD00008637
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
81878
tetrakis(prop-2-enil)estanano
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Applied as allyl transfer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraallyltin
Densidad 1.179 g/mL
Punto de ebullición 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.5385
Cantidad 2 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.98
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido