Learn More
Tetraacetiletilenodiamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10224951
79.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10543-57-4
C10H16N2O4
228.25
MFCD00014967
BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
66347
N-acetil-N-[2-(diacetilamino)etil]acetamida
CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10543-57-4
C10H16N2O4
228.25
MFCD00014967
BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
66347
N-acetil-N-[2-(diacetilamino)etil]acetamida
CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetraacetylethylenediamine
Nombre de nota 90%
Punto de fusión 149°C to 154°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 140°C (2.0 hPa)
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 9158
Información de solubilidad Solubility in water: ca 1g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone,moderately soluble in chloroform,methylenechloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo granular