Learn More
Tetra-n-propoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046871
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
682-01-9
C12H28O4Si
264.437
MFCD00009364
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
69627
silicato de tetrapropilo
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
682-01-9
C12H28O4Si
264.437
MFCD00009364
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
69627
silicato de tetrapropilo
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 224°C to 225°C (94°C (5mmHg))
Nombre del producto químico o material Tetra-n-propoxysilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CH3CH2CH2O)4Si
Beilstein 1706115
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.44
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.401
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.916