Learn More
Tetra-n-hexylammonium iodide, 99%
Product Code. 11355109
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11355109 25 g 25g
11345109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11355109 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17589.14
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2138-24-1 | C24H52IN | 481.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2138-24-1
Molecular Formula C24H52IN
Molecular Weight (g/mol) 481.591
MDL Number MFCD00041981
InChI Key VRKHAMWCGMJAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide, tetrahexylazanium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide 1:1, acmc-209fjk, tetrahexyl ammonium iodide, tetra-n-hexyl ammonium iodide, ammonium, tetrahexyl-, iodide, 1-hexanaminium,n,n-trihexyl-, iodide
PubChem CID 75056
IUPAC Name tetrahexylazanium;iodide
SMILES CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC.[I-]
Specifica
Melting Point 99°C to 105°C
Quantity 25 g
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight 481.59
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Tetra-n-hexylammonium iodide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.