Learn More
Tetra-n-butilestaño, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779593
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1461-25-2
MFCD00009422
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
15098
tetrabutilestannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
1461-25-2
MFCD00009422
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
15098
tetrabutilestannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butyltin
Punto de fusión -97°C
Color Incoloro a paja
Densidad 1.0570g/mL
Punto de ebullición 145°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H36Sn
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4Sn
Índice de refracción 1.4725 to 1.4745
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.057
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 347.14
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido