Learn More
Tetra-n-butyltin, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 137985000
Detalles adicionales : CAS : 1461-25-2 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 500g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10413415
  • 83.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1461-25-2
347.14
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
15098
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
C16H36Sn
MFCD00009422
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
tetrabutylstannane
Especificaciones
Tetra-n-butyltin
107°C
Glass bottle
1.057
145°C (10.0mmHg)
-97°C
1461-25-2
C16H36Sn
MFCD00009422
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
347.14
347.14
96%
1.0570g/mL
Authentic
1.4725 to 1.4745
4 mPa.s (20°C)
Colorless to Straw
500g
95% min. (GC)
[CH3(CH2)3]4Sn
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylstannane
15098
Liquid
Videos
SDS Documentos