Learn More
Tetra-n-butiltina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049352
31.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1461-25-2
C16H36Sn
347.174
MFCD00009422
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
15098
tetrabutilestannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1461-25-2
C16H36Sn
347.174
MFCD00009422
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
15098
tetrabutilestannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tetra-n-butyltin is used in hydrogenolysis reactions and as a transition metal catalyst. It is also used stabilizers in the manufacture of polyvinyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butyltin
Punto de fusión -97°C
Densidad 1.057 g/mL
Punto de ebullición 144°C to 146°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.474
Cantidad 100 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Insoluble in water. It is soluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido