Learn More
Hidróxido de tetra-n-butilfosfonio, solución acuosa al 40 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051653
44.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14518-69-5
C16H37OP
276.45
MFCD00068456
DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
84487
tetrabutilfosfanio; hidróxido
[OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14518-69-5
C16H37OP
276.45
MFCD00068456
DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
84487
tetrabutilfosfanio; hidróxido
[OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tetra-n-butylphosphonium hydroxide is used for the extraction of wheat straw and dissolution of wood. It is also used to produce hydroxide ion or proton conductive ionic liquids by mixing it with benzimidazole. It can be used as a phase transfer catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.989 g/mL
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4POH
Índice de refracción 1.412
Cantidad 50 mL
Número UN UN3267
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 40 %
Forma física Líquido