Learn More
Trifluorometanosulfonato de tetra-n-butilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Used as a catalyst for the reactions of condensation of alcohols and carboxylic acids, reaction of aromatic compounds with sulfonyl chlorides, cracking of alkanes, alkylation of alkenes, isomerisation of alkanes and trans-alkylation of aromatics, trans-bromination and other Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador para las reacciones de condensación de alcoholes y ácidos carboxílicos, reacción de compuestos aromáticos con cloruros de sulfonilo, craqueo de alcanos, alquilación de alquenos, isomerización de alcanos y trans-alquilación de aromáticos, trans-bromación y otras reacciones de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Miscible en agua. Soluble en metanol (0,1 g/ml).
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua.
Se utiliza como catalizador para las reacciones de condensación de alcoholes y ácidos carboxílicos, reacción de compuestos aromáticos con cloruros de sulfonilo, craqueo de alcanos, alquilación de alquenos, isomerización de alcanos y trans-alquilación de aromáticos, trans-bromación y otras reacciones de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Miscible en agua. Soluble en metanol (0,1 g/ml).
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate |
Punto de fusión | 112°C to 115°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 4172978 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Miscible in watetr. Soluble in methanol(0.1g/mL). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.54 |
Porcentaje de pureza | 99% |