Learn More
Perclorato de tetra-n-butilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317358
244.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1923-70-2
C16H36ClNO4
341.917
MFCD00038722
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
74723
tetrabutilazanio; perclorato
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1923-70-2
C16H36ClNO4
341.917
MFCD00038722
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
74723
tetrabutilazanio; perclorato
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tetra-n-butylammonium perchlorate is used as a supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium perchlorate
Punto de fusión 210°C to 217°C
Color Blanco
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NClO4
Cantidad 100 g
Número UN UN1481
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile and ethanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.92
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física cristalino/a/s