Learn More
Hexafluorofosfato de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258672
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
3109-63-5
C16H36F6NP
387.44
MFCD00011748
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
165075
tetrabutilazanio;hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
3109-63-5
C16H36F6NP
387.44
MFCD00011748
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
165075
tetrabutilazanio;hexafluorofosfato
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 244.0°C to 246.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4N(PF6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.44
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.