Learn More
Hexafluorofosfato de tetra-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate is used as a supporting electrolyte in nonaqueous electrochemistry. It is chemically inert, thereby allowing the usage as an inert electrolyte with potential range. It enhances the performance of single-layer organic light emitting diodes (OLEDs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el hexafluorofosfato de tetra-n-butilamonio se utiliza como electrolito de apoyo en la electroquímica no acuosa. Es químicamente inerte, lo que permite su uso como electrolito inerte con rango potencial. Mejora el rendimiento de los diodos emisores de luz orgánicos de una sola capa (OLED).
Solubilidad
soluble en acetona, acetonitrilo y tetrhidrofurano.
Notas
higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
el hexafluorofosfato de tetra-n-butilamonio se utiliza como electrolito de apoyo en la electroquímica no acuosa. Es químicamente inerte, lo que permite su uso como electrolito inerte con rango potencial. Mejora el rendimiento de los diodos emisores de luz orgánicos de una sola capa (OLED).
Solubilidad
soluble en acetona, acetonitrilo y tetrhidrofurano.
Notas
higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate |
Punto de fusión | 242°C to 248°C |
Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NPF6 |
Cantidad | 25 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in acetone,acetonitrile and tetrhydrofuran. |
Nombre IUPAC | tetrabutilazanio; hexafluorofosfato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.44 |
Porcentaje de pureza | 98% |