Learn More
Difluorotrifenilestannato de tetra-n-butilamonio, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Puede considerarse como un equivalente anhidro no higroscópico de TBAF útil en la preparación de gem-difluoruros y la alquilación de enol silil éteres. También se utiliza en la fluorinación de carbohidratos.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Puede considerarse como un equivalente anhidro no higroscópico de TBAF útil en la preparación de gem-difluoruros y la alquilación de enol silil éteres. También se utiliza en la fluorinación de carbohidratos.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate |
Punto de fusión | 188°C to 191°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3146 |
Beilstein | 8668854 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in most organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 630.5 |
Porcentaje de pureza | 97% |