Learn More
Testosterone Mouse, Clone: 4E1G2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio MSM1-250-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931338
  • 199.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
27-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Testosterone
4E1G2
Unconjugated
Mouse
Secreted and cytoplasmic
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Immunohistochemistry
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
IgG1 kappa
Protein A/G Purified