Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Test Tube Rack
Constructed of Stainless steel. Edmund Bühler GmbH™ Test Tube Rack for use with hinged foot on universal tray or with clamping strip on rack system.
131.00€
Especificaciones
Color | metálica |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Admite | Diámetro de la abertura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Diámetro de la abertura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10796002
|
Edmund Bühler GmbH™
0052 201 |
Tubos (30 mm) | 30 mm |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Stainless steel construction
- Dimensions: 289 x 100mm
- Attach to hinged foot for angle variation (order separately)
- For use with universal platform shakers
Especificaciones
metálica | |
Acero inoxidable | |
No estéril |